Tlačiť
N,N-Dimethylethylendiamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethylethylenediamine, asym. Dimethylethylendiamine, unsym-Dimethylethylenediamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-dimethylaminoethane, 2-Dimethylaminoethylamine, 2-Aminoethyldimethylamine
39030-100ML 39030-500ML
SIAL39030-100MLEA 101.08 EUR
SIAL39030-100ML SIAL39030-500ML
N,N-Dimethylethylendiamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylethylendiamine
Vzorec: C₄H₁₂N₂
Teplota varu: ∼106 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008175
Číslo CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2