Tlačiť
N,N-Dimethylethylendiamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethylethylenediamine, asym. Dimethylethylendiamine, unsym-Dimethylethylenediamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-dimethylaminoethane, 2-Dimethylaminoethylamine, 2-Aminoethyldimethylamine
116201000 116200250 116205000
ACRO116201000EA 101.89 EUR
ACRO116201000 ACRO116200250 ACRO116205000
N,N-Dimethylethylendiamine 99%
N,N-Dimethylethylendiamine
Vzorec: C₄H₁₂N₂
Teplota varu: 105,5…107 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008175
Číslo CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
OSN: 2734
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %