N,N-Dimethyloctylamine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N,N-Dimethyloctan-1-amine
A12546.09
A12546.18
A12546.30
A12546.09EA
42.52
EUR
A12546.09
A12546.18
A12546.30
N,N-Dimethyloctylamine 95%
N,N-Dimethyloctylamine
Purity: 95%
CAS No.: 7378-99-6
Molecular Formula: CH3(CH2)7N(CH3)2
Formula Weight: 157.30
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4243
Melting Point: -57°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1698081
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00009558
Vzorec:
C₁₀H₂₃N Teplota varu: 195 °C Teplota tavenia: –57 °C Hustota: 0,765 Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009558 Číslo CAS: 7378-99-6 EINECS: 230-939-3 OSN: 2922 ADR: 8,III |