Tlačiť
Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W424601-1KG W424601-20KG W424601-SAMPLE
SIALW424601-1KGEA 131.97 EUR
SIALW424601-1KG SIALW424601-20KG SIALW424601-SAMPLE
Triethylamin, Sigma-Aldrich®
Triethylamin
Vzorec: (C₂H₅)₃N
Teplota varu: 90 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009051
Číslo CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
OSN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM