Tlačiť
Triethanolamin ≥97%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
28744.293EA 97.87 EUR
28744.293 28744.362
Triethanolamin ≥97%, GPR RECTAPUR®
Triethanolamin
Vzorec: C₆H₁₅NO₃
Teplota varu: 335,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 21,6 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 179 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002855
Číslo CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97 %
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Water Max. 0.5 %