Tlačiť
Triethanolamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
33729-1L 33729-30KG
SIAL33729-1LEA 158.04 EUR
SIAL33729-1L SIAL33729-30KG
Triethanolamin, Sigma-Aldrich®
Triethanolamin
Vzorec: C₆H₁₅NO₃
Teplota varu: 335,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 21,6 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 179 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002855
Číslo CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM