Tlačiť
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal for GC derivatisation, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
M-Clarity™ quality level = MQ100
394963-10X1ML 394963-5ML
394963-10X1MLEA 227.44 EUR
394963-10X1ML 394963-5ML
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal for GC derivatisation, Supelco®
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Vzorec: C₅H₁₃NO₂
Mw: 119.16
Teplota varu: 102…103 °C (720 mmHg) (lit.)
Hustota: 0.897 g/mL (25 °C) (lit.)
Teplota vzplanutia: 5 °C
Číslo MDL: MFCD00008482
Číslo CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
OSN: 3271
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ad50eb626c60abf02c1fc2f85995b921dba2ff&vid=bd422af330319dfcfd6b69c9a73c4bfd805d104c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
APPEARANCE COLORLESS LIQUID
INFRARED SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
GAS LIQUID CA. 95%