Tlačiť
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
M-Clarity™ quality level = MQ200
140732-100ML 140732-25ML 140732-500ML
SIAL140732-100MLEA 144.6 EUR
SIAL140732-100ML SIAL140732-25ML SIAL140732-500ML
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Vzorec: C₅H₁₃NO₂
Mw: 119.16
Teplota varu: 102
Hustota: 0.893 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 6
Číslo MDL: MFCD00008482
Číslo CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3