Tlačiť
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03068.0025 8.03068.0100 8.03068.0500
8.03068.0025EA 62.17 EUR
8.03068.0025 8.03068.0100 8.03068.0500
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal for synthesis, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Vzorec: C₅H₁₃NO₂
Mw: 119.16
Teplota varu: 102
Hustota: 0.893 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 6
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008482
Číslo CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
OSN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 119.16 g/mol
Boiling Point 107 - 108 °C
Flash Point 6 °C
Refractive Index 1.3972 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 17.7 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 155 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid