Tlačiť
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal ca. 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
161251000 161255000 161250250
ACRO161251000EA 294.81 EUR
ACRO161251000 ACRO161255000 ACRO161250250
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal ca. 97%
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Vzorec: C₅H₁₃NO₂
Mw: 119.16
Teplota varu: 102
Hustota: 0.89 g/cm³
Teplota vzplanutia: 7 °C
Číslo MDL: MFCD00008482
Číslo CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
OSN: 1993
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -53° to -63° (20°C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3)