Tlačiť
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
142778-10G 142778-50G
SIAL142778-10GEA 64.58 EUR
SIAL142778-10G SIAL142778-50G
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Vzorec: C₇H₁₇NO₂
Teplota varu: 130 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009227
Číslo CAS: 1188-33-6
EINECS: 214-707-9