Tlačiť
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
L00205.09 L00205.18
L00205.09EA 45.73 EUR
L00205.09 L00205.18
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal 95%
N,N-Dimethylformamide diethyl acetal
Purity: 95% CAS No.: 1188-33-6 Molecular Formula: (CH3)2NCH(OCH2CH3)2 Formula Weight: 147.22 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.3990 Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 741889 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009227
Vzorec: C₇H₁₇NO₂
Teplota varu: 134…136 °C
Hustota: 0,859
Teplota vzplanutia: 17 °C (62 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009227
Číslo CAS: 1188-33-6
EINECS: 214-707-9
ADR: 3,II