Tlačiť
Kyselina jodoctová ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12410.14 A12410.22
A12410.14EA 102.14 EUR
A12410.14 A12410.22
Kyselina jodoctová ≥97%
Kyselina jodoctová
Purity: 97+% CAS No.: 64-69-7 Molecular Formula: ICH2CO2H Formula Weight: 185.95 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Pungent Boiling Point: 208° dec. Beilstein Reference: 1739079 Merck Reference: 14,5025 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00002685
Vzorec: C₂H₃IO₂
Mw: 185.95
Teplota varu: 208 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 79…82 °C
Hustota: 2.2694 g/cm³ (85 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002685
Číslo CAS: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
OSN: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05047