Tlačiť
Kyselina jodoctová 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
122280250 122280500 122281000
ACRO122280250EA 107.35 EUR
ACRO122280250 ACRO122280500 ACRO122281000
Kyselina jodoctová 97%
Kyselina jodoctová
Vzorec: C₂H₃IO₂
Mw: 185.95
Teplota varu: 262
Teplota tavenia: 79…83 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002685
Číslo CAS: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
OSN: 2923
ADR: 8 I
Merck Index: 13,05047
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %