Tlačiť
Iodoacetamide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
122270050 122270250 122271000 122275000
ACRO122270050EA 46.53 EUR
ACRO122270050 ACRO122270250 ACRO122271000 ACRO122275000
Iodoacetamide 98%
Iodoacetamide
Vzorec: ICH₂CONH₂
Teplota varu: 266 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: >90 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008028
Číslo CAS: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
OSN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥90 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex I)