Iodoacetonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L03634.09
L03634.18
L03634.09EA
74.21
EUR
L03634.09
L03634.18
Iodoacetonitrile ≥97%
Iodoacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 624-75-9
Molecular Formula: C2H2IN
Formula Weight: 166.95
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5740
Boiling Point: 70-72°/10mm
Beilstein Reference: 1734628
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00001886
Vzorec:
C₂H₂IN Teplota varu: 70…72 °C (10 mmHg) Hustota: 2,306 Teplota vzplanutia: 86 °C (186 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001886 Číslo CAS: 624-75-9 EINECS: 210-860-0 OSN: 2922 ADR: 8,II |