Tlačiť
Iodoacetonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L03634.09 L03634.18
L03634.09EA 74.21 EUR
L03634.09 L03634.18
Iodoacetonitrile ≥97%
Iodoacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 624-75-9 Molecular Formula: C2H2IN Formula Weight: 166.95 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.5740 Boiling Point: 70-72°/10mm Beilstein Reference: 1734628 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00001886
Vzorec: C₂H₂IN
Teplota varu: 70…72 °C (10 mmHg)
Hustota: 2,306
Teplota vzplanutia: 86 °C (186 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001886
Číslo CAS: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
OSN: 2922
ADR: 8,II