Tlačiť
Iodoacetonitrile 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
122290050 122290250
ACRO122290050EA 150.82 EUR
ACRO122290050 ACRO122290250
Iodoacetonitrile 95%
Iodoacetonitrile
Vzorec: C₂H₂IN
Teplota varu: 182…184 °C (720 mmHg)
Hustota: 2,3 g/cm³
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001886
Číslo CAS: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
OSN: 3276
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %