Tlačiť
jodmetan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
I8507-100ML I8507-1L I8507-500ML I8507-5ML
SIALI8507-100MLEA 182.51 EUR
SIALI8507-100ML SIALI8507-1L SIALI8507-500ML SIALI8507-5ML
jodmetan, Sigma-Aldrich®
jodmetan
Vzorec: CH₃I
Mw: 141.94
Teplota varu: 42.4
Teplota tavenia: –66 °C
Hustota: 2.279 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001073
Číslo CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
OSN: 2644
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,06161