Tlačiť
1-Iodohexadecane ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Stabilizácia: Stabilised with copper
A12977.14 A12977.22 A12977.30
A12977.14EA 58.56 EUR
A12977.14 A12977.22 A12977.30
1-Iodohexadecane ≥98% stabilised
1-Iodohexadecane
Stabilized with copper
Vzorec: C₁₆H₃₃I
Teplota varu: 206…207 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 21…23 °C
Hustota: 1,121
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001089
Číslo CAS: 544-77-4
EINECS: 208-879-4
OSN: 3082
ADR: 9,III