Tlačiť
1-Jódbutan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Butyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
167304-100G 167304-500G 167304-5G
SIAL167304-100GEA 49.34 EUR
SIAL167304-100G SIAL167304-500G SIAL167304-5G
1-Jódbutan, Sigma-Aldrich®
1-Jódbutan
Vzorec: C₄H₉I
Teplota varu: 130 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –103 °C
Hustota: 1,616 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001098
Číslo CAS: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
OSN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01572