Tlačiť
Silver trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
483346-1G 483346-5G
SIAL483346-1GEA 81.03 EUR
SIAL483346-1G SIAL483346-5G
Silver trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Silver trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CAgF₃O₃S
Teplota tavenia: 356 °C
Číslo MDL: MFCD00013226
Číslo CAS: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
OSN: 3260
ADR: 8,III