Tlačiť
Silver trifluoromethanesulphonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14325.0005 8.14325.0025
8.14325.0005EA 122.57 EUR
8.14325.0005 8.14325.0025
Silver trifluoromethanesulphonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Silver trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CAgF₃O₃S
Mw: 256.94
Teplota tavenia: 356
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013226
Číslo CAS: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
OSN: 3260
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 356 °C
Molar Mass 256.94 g/mol