Sodium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
B20776.06
B20776.22
B20776.14
B20776.06EA
72.9
EUR
B20776.06
B20776.22
B20776.14
Sodium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Sodium trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 2926-30-9
Molecular Formula: CF3SO3Na
Formula Weight: 172.06
Melting Point: 251-255°
Beilstein Reference: 3728797
Vzorec:
CF₃NaO₃S Mw: 172.06 Teplota tavenia: 251…255 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00061607 Číslo CAS: 2926-30-9 |