Tlačiť
Sodium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
B20776.06 B20776.22 B20776.14
B20776.06EA 72.9 EUR
B20776.06 B20776.22 B20776.14
Sodium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Sodium trifluoromethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 2926-30-9 Molecular Formula: CF3SO3Na Formula Weight: 172.06 Melting Point: 251-255° Beilstein Reference: 3728797
Vzorec: CF₃NaO₃S
Mw: 172.06
Teplota tavenia: 251…255 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061607
Číslo CAS: 2926-30-9