Tlačiť
Trifluoromethanesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trifluoromethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
158534-10G 158534-50G 158534-100G
SIAL158534-10GEA 76.51 EUR
SIAL158534-10G SIAL158534-50G SIAL158534-100G
Trifluoromethanesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic acid
Vzorec: CHF₃O₃S
Mw: 150.08
Teplota varu: 162
Teplota tavenia: 35
Hustota: 1.69 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00007514
Číslo CAS: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
OSN: 3265
ADR: 8 II