Trifluoromethanesulphonic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1493-13-6
Molecular Formula: CHF3O3S
Formula Weight: 150.07
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3270
Odour: Pungent
Melting Point: -40°
Boiling Point: 161-162°
Beilstein Reference: 1812100
Merck Reference: 14,9676
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007514
Vzorec:
CHF₃O₃S Teplota varu: 161…162 °C Teplota tavenia: –40 °C Hustota: 1,708 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007514 Číslo CAS: 1493-13-6 EINECS: 216-087-5 OSN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,9676 |