Tlačiť
Trifluoromethanesulphonic acid 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
169890010 169890100 169890500 169892500 169890011
ACRO169890010EA 69.8 EUR
ACRO169890010 ACRO169890100 ACRO169890500 ACRO169892500 ACRO169890011
Trifluoromethanesulphonic acid 99%, extra pure
Trifluoromethanesulphonic acid
Vzorec: CHF₃O₃S
Teplota varu: 162 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 1,69 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007514
Číslo CAS: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3260 to 1.3300 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %