Tlačiť
Trifluoromethanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
91737-100ML 91737-25ML 91737-5ML
SIAL91737-100MLEA 1061.37 EUR
SIAL91737-100ML SIAL91737-25ML SIAL91737-5ML
Trifluoromethanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Vzorec: C₂F₆O₅S₂
Teplota varu: 83 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000408
Číslo CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
OSN: 3265
ADR: 8,II