Tlačiť
Trifluoromethanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
176176-10G 176176-1KG 176176-250G 176176-50G 176176-5G
SIAL176176-10GEA 76.61 EUR
SIAL176176-10G SIAL176176-1KG SIAL176176-250G SIAL176176-50G SIAL176176-5G
Trifluoromethanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Vzorec: C₂F₆O₅S₂
Teplota varu: 83 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000408
Číslo CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
OSN: 3265
ADR: 8,II