Tlačiť
Trifluoromethanesulphonic anhydride 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
175060010 175060500 175062500
ACRO175060010EA 51.34 EUR
ACRO175060010 ACRO175060500 ACRO175062500
Trifluoromethanesulphonic anhydride 98+%
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Vzorec: C₂F₆O₅S₂
Teplota varu: 80 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,7 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000408
Číslo CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
OSN: 3265
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3200 to 1.3230 (20°C, 589 nm)
Titration with CHA 98.0 to 101.0 %
Impurity ≤1.0 % CF3SO3H
Distillation range ≥95 % (between 123-133°C)
Pour point < -40°C
Residue ≤10 ug/ml