Tlačiť
Methyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
164283-10G 164283-50G
SIAL164283-10GEA 102.69 EUR
SIAL164283-10G SIAL164283-50G
Methyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Methyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂H₃F₃O₃S
Teplota varu: 95 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000409
Číslo CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7