Tlačiť
Ethyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
246530-1G 246530-25G 246530-5G
SIAL246530-1GEA 29.04 EUR
SIAL246530-1G SIAL246530-25G SIAL246530-5G
Ethyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Ethyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃H₅F₃O₃S
Teplota varu: 115 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,374 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00000410
Číslo CAS: 425-75-2
EINECS: 207-037-3
OSN: 2920
ADR: 8,II