Tlačiť
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
91741-10ML 91741-250ML 91741-50ML
SIAL91741-10MLEA 62.49 EUR
SIAL91741-10ML SIAL91741-250ML SIAL91741-50ML
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₄H₉F₃O₃SSi
Mw: 222.26
Teplota varu: 77
Hustota: 1.225 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000406
Číslo CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
Merck Index: 12,09849