Tlačiť
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
225649-50G 225649-10G
SIAL225649-50GEA 200.28 EUR
SIAL225649-50G SIAL225649-10G
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₄H₉F₃O₃SSi
Mw: 222.26
Teplota varu: 77
Hustota: 1.225 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000406
Číslo CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
Merck Index: 12,09849