Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
279471-10G
279471-50G
SIAL279471-10GEA
106.7
EUR
SIAL279471-10G
SIAL279471-50G
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec:
C₇H₁₅F₃O₃SSi Teplota varu: 77…79 °C (1013 hPa) Hustota: 1,225 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00000407 Číslo CAS: 79271-56-0 EINECS: 279-124-4 OSN: 3265 ADR: 8,II |