Tlačiť
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
279471-10G 279471-50G
SIAL279471-10GEA 106.7 EUR
SIAL279471-10G SIAL279471-50G
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Teplota varu: 77…79 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,225 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000407
Číslo CAS: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
OSN: 3265
ADR: 8,II