Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 79271-56-0
Molecular Formula: C7F3H15O3SSi
Formula Weight: 264.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.3910
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 3590541
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000407
Vzorec:
C₇H₁₅F₃O₃SSi Teplota varu: 207 °C Hustota: 1,225 Teplota vzplanutia: 72 °C (161 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00000407 Číslo CAS: 79271-56-0 EINECS: 279-124-4 OSN: 3265 ADR: 8,II |