Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Trifluoromethanesulphonic acid triisopropylsilyl ester, Tri(propan-2-yl)silyl trifluoromethanesulfonate
B21127.06
B21127.14
B21127.22
B21127.06EA
70.5
EUR
B21127.06
B21127.14
B21127.22
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate
Purity: 97%
CAS No.: 80522-42-5
Molecular Formula: CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
Formula Weight: 306.42
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 45-46°/0.03mm
Beilstein Reference: 3591541
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009913
Vzorec:
C₁₀H₂₁F₃O₃SSi Mw: 306.42 Teplota varu: 45…46 °C (0.03 mmHg) Hustota: 1.136 Teplota vzplanutia: 100 °C (212 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009913 Číslo CAS: 80522-42-5 OSN: 3265 ADR: 8 II |