Tlačiť
Trifluoromethanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
164798-25G 164798-5G
SIAL164798-25GEA 288.41 EUR
SIAL164798-25G SIAL164798-5G
Trifluoromethanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonyl chloride
Vzorec: CClF₃O₂S
Teplota varu: 32 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,583 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007451
Číslo CAS: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
OSN: 3265
ADR: 8,II