Tlačiť
VWR®, Čepice se špičkami
Dodávateľ: VWR Collection
113-8906EA 161.65 EUR
113-8906 113-8907
VWR®, Čepice se špičkami
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové čepice s kšiltem jsou vyrobeny z netkané polypropylenové (SPP) tkaniny, která chrání před špínou, špínou a určitými suchými částicemi v nerizikových prostředích.
  • Bez přírodního latexu
  • Dostupné v bílé a modré barvě
Hmotnost: 40 g/m² (vrchní), 100 g/m² (vrchol)
Balenie: 100 kusů na sáček, 10 sáčků na pouzdro.