Tlačiť
Trifluoromethanesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21774.06 B21774.14 B21774.22 AB133073.0005
B21774.06EA 98.68 EUR
B21774.06 B21774.14 B21774.22 ABCRAB133073.0005
Trifluoromethanesulphonyl chloride ≥98%
Trifluoromethanesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 421-83-0 Molecular Formula: CF3SO2Cl Formula Weight: 168.52 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.3340 Odour: Pungent Boiling Point: 32° Beilstein Reference: 1812016 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00007451
Vzorec: CClF₃O₂S
Teplota varu: 32 °C
Hustota: 1,593
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007451
Číslo CAS: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
OSN: 3265
ADR: 8,II