Tlačiť
Trifluoromethanesulphonyl chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
173050050 173050250 173051000
ACRO173050050EA 108.7 EUR
ACRO173050050 ACRO173050250 ACRO173051000
Trifluoromethanesulphonyl chloride 99%
Trifluoromethanesulphonyl chloride
Vzorec: CClF₃O₂S
Teplota varu: 29…32 °C
Hustota: 1,58 g/cm³
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007451
Číslo CAS: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3330 to 1.3350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %