Tlačiť
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
H1604-25G H1604-5G
SIALH1604-25GEA 340.48 EUR
SIALH1604-25G SIALH1604-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Vzorec: C₄H₃F₇O
Mw: 200.06
Teplota varu: 96
Hustota: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004674
Číslo CAS: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
OSN: 1987
ADR: 3 III