Tlačiť
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
A10414.09 A10414.14 A10414.18
A10414.09EA 91.73 EUR
A10414.09 A10414.14 A10414.18
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Purity: 98% CAS No.: 375-01-9 Molecular Formula: C4H3F7O Formula Weight: 200.06 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.300 Boiling Point: 95-97° Beilstein Reference: 1761907 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004674
Vzorec: C₄H₃F₇O
Mw: 200.06
Teplota varu: 95…97 °C
Hustota: 1.596
Teplota vzplanutia: 25 °C (77 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004674
Číslo CAS: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
OSN: 1987
ADR: 3 III