Tlačiť
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H,1H-Pentafluoro-1-propanol, PFPOH (pentafluoropropanol), 1H,1H-Pentafluoropropanol-1, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanol
303790050 303790250
ACRO303790050EA 92.53 EUR
ACRO303790050 ACRO303790250
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Vzorec: C₃H₃F₅O
Mw: 150.05
Teplota varu: 78…80 °C (1013 hPa)
Číslo MDL: MFCD00004673
Číslo CAS: 422-05-9
EINECS: 207-012-7
OSN: 1986
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %