Tlačiť
Anhydrid kyseliny trifluoroctové, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Trifluoracetic anhydride, TFAA
M-Clarity™ quality level = MQ100
91719-10ML 91719-50ML 91719-10X1ML
91719-10MLEA 134.99 EUR
91719-10ML 91719-50ML 91719-10X1ML
Anhydrid kyseliny trifluoroctové, Supelco®
Anhydrid kyseliny trifluoroctové
Vzorec: C₄F₆O₃
Mw: 210.03
Teplota varu: 39.4
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 1.487 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000416
Číslo CAS: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
OSN: 3265
ADR: 8 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b23c77e26790262f227b5129331dcc25d4cc7ff&vid=949adcea9981aa80889e434e76490cb8cc02db20&prid=web&clid=SAPDAM