Tlačiť
Anhydrid kyseliny trifluoroctové ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trifluoracetic anhydride, TFAA
A13614.0E A13614.14 A13614.22 A13614.36
A13614.0EEA 1054.28 EUR
A13614.0E A13614.14 A13614.22 A13614.36
Anhydrid kyseliny trifluoroctové ≥99%
Anhydrid kyseliny trifluoroctové
Purity: 99+% CAS No.: 407-25-0 Molecular Formula: C4F6O3 Formula Weight: 210.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.2690 Melting Point: -65° Boiling Point: 39-40° Beilstein Reference: 746197 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000416
Vzorec: C₄F₆O₃
Mw: 210.03
Teplota varu: 39…40 °C
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 1.503
Číslo MDL: MFCD00000416
Číslo CAS: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
OSN: 3265
ADR: 8 I