Tlačiť
Anhydrid kyseliny trifluoroctové 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trifluoracetic anhydride, TFAA
147810250 147811000 147815000 147810025 147812501
ACRO147810250EA 53.68 EUR
ACRO147810250 ACRO147811000 ACRO147815000 ACRO147810025 ACRO147812501
Anhydrid kyseliny trifluoroctové 99+%
Anhydrid kyseliny trifluoroctové
Vzorec: C₄F₆O₃
Mw: 210.03
Teplota varu: 39.1 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –63.5 °C
Hustota: 1.51 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000416
Číslo CAS: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
OSN: 3265
ADR: 8 I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm