Pentafluoropropionic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
252387-25G
252387-5G
SIAL252387-25GEA
129.56
EUR
SIAL252387-25G
SIAL252387-5G
Pentafluoropropionic anhydride, Sigma-Aldrich®
Pentafluoropropionic anhydride
Vzorec:
C₆F₁₀O₃ Teplota varu: 69 °C (1013 hPa) Hustota: 1,571 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000429 Číslo CAS: 356-42-3 EINECS: 206-604-2 OSN: 3265 ADR: 8,II |