Tlačiť
Pentafluoropropionic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
252387-25G 252387-5G
SIAL252387-25GEA 129.56 EUR
SIAL252387-25G SIAL252387-5G
Pentafluoropropionic anhydride, Sigma-Aldrich®
Pentafluoropropionic anhydride
Vzorec: C₆F₁₀O₃
Teplota varu: 69 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000429
Číslo CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
OSN: 3265
ADR: 8,II