Tlačiť
Pentafluoropropionic anhydride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
416930250 416930050 416931000
ACRO416930250EA 333.33 EUR
ACRO416930250 ACRO416930050 ACRO416931000
Pentafluoropropionic anhydride 98%
Pentafluoropropionic anhydride
Vzorec: C₆F₁₀O₃
Teplota varu: 69 °C
Hustota: 1,57 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000429
Číslo CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
OSN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %