Tlačiť
1-Iodoperfluorbutane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
317845-100G 317845-25G
SIAL317845-100GEA 195.35 EUR
SIAL317845-100G SIAL317845-25G
1-Iodoperfluorbutane, Sigma-Aldrich®
1-Iodoperfluorbutane
Vzorec: C₄F₉I
Teplota varu: 65 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 2,0497 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001062
Číslo CAS: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
OSN: 3082
ADR: 9,III